Få mere at vide
Invitrogen™ TetraSpeck™ Fluorescerende mikrosfærer størrelsessæt (monteret på objektglas)
Artikelnummer. 10505593
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10505593 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10505593 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T14792
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til kalibrering af bredfelt, TIRF og konfokale fluorescensmikroskoper, især til flerfarvede applikationer som kolokaliseringsanalyse og udledning af punktspredningsfunktioner, der er kritiske for dekonvolution
  • Indeholder et objektglas med seks visningsområder
  • Hvert af fem visningsområder indeholder mikrokugler af én størrelse: 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 eller 4,0 μm
  • Det resterende område indeholder blanding af alle fem perlestørrelser
  • Hver mikrosfære er farvet med fire forskellige fluorescerende farvestoffer [365/430 nm (blå), 505/515 nm (grøn), 560/580 nm (orange) og 66/680 nm (mørkerød)], der har veladskilte excitations- og emissionstoppe
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreringstype Konfokal mikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Farve Orange, Mørkerød, Blå, Grøn
Produkttype Fluorescerende mikrosfærer Størrelsessæt
Format Monteret på Slide
Produktlinje TetraSpeck
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Diameter (metrisk) 0,5, 0,2, 0,1, 1, 4 μm