Få mere at vide
Invitrogen™ Tetramethylrhodamin, methylester, perklorat (TMRM)
Artikelnummer. 11550796
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11550796 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11550796 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3125.00 DKK
    2812.65 DKK / 25mg
    Spare 312.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med fluorescensmikroskopi
Tetramethylrhodamin, methylester (TMRM) er et cellegennemtrængende, kationisk, rød-orange fluorescerende farvestof, der let sekvestreres af aktive mitokondrier.
Apoptose, celleanalyse, cellestruktur, cellelevedygtighed& Cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, Mitokondrier, Mitokondrier Funktion, Mitokondriel funktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød-Orange
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype TMRM
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Mitokondrier