Få mere at vide
Invitrogen™ Tetramethylrhodamin, ethylester, perklorat (TMRE)
Artikelnummer. 11560796
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
11560796 25 mg
1 options
Artikelnummer. 11560796 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T669
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tetramethylrhodamin, ethylester (TMRE) er et cellegennemtrængende, kationisk, rød-orange fluorescerende farvestof, der let sekvestreres af aktive mitokondrier.
Tetramethylrhodamin, ethylester (TMRE) er et cellegennemtrængende, kationisk, rød-orange fluorescerende farvestof, der let sekvestreres af aktive mitokondrier.
Opløs farvestoffet i vandfri DMSO eller ethanol af høj kvalitet for at fremstille stamkoncentration ved 1 til 10 mM.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød-Orange
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype TMRE
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Mitokondrier
Excitation/Emission 549/574 nm
Molekylvægt (g/mol) 514.96