Få mere at vide
Invitrogen™ Tali™ Viability Kit - Dead Cell Red
Beskrivelse
Indeholder
Tali - Rødt reagens til døde celler
TaliViability Kit - Dead Cell Red er en klar-til-brug opløsning af propidiumiodid (PI). PI er et levende cellegennemtrængeligt fluorogent DNA-bindende farvestof, der i vid udstrækning er blevet brugt til at identificere nekrotiske celler. Efter farvning af en cellepopulation ved hjælp af Dead Cell Red, viser døde celler rød fluorescens ved excitation. TaliViability Kit - Dead Cell Red kan bruges til at identificere døde celler i en population af ufarvede celler eller i en population af GFP-udtrykkende celler. Kompatibel med eukaryote celler.
- Uigennemtrængelig for levende celler
- Går let ind i og binder sig til nukleinsyrer i nekrotiske celler
Celleanalyse, celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryopræservering, cellekultur, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, billeddiagnostisk cytometri
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cell Viability Kit |
| Celletype | Eukaryot celle |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Tali™ Billedbaseret cytometer |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Kompatible celler | Eukaryote celler |
| Etiket eller farvestof | Propidium iodid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Format | Hætteglas |
| Produktlinje | Tali |
| Vis mere |