Få mere at vide
Invitrogen™ Tali™ Cell Cycle Kit
Artikelnummer. 13483249
Skift visning
Mængde:
50 analyser
Pakningsstørrelse:
50 assays
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13483249 50 analyser 50 assays
1 options
Artikelnummer. 13483249 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10798
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
1 flaske
Praktisk og nøjagtig bestemmelse af procentdelen af celler i hver fase af cellecyklussen
TaliCell Cycle Kit inkluderer et brugsklart reagens, der kan bruges med det TaliImage-baserede cytometer. Dette enkeltadditionsreagens er sammensat af propidiumiodid (PI), RNase A og Triton X-100 .
TaliCell Cycle Kit tilbyder en enkel arbejdsgang:
  • Forblandet reagens kan opbevares ved stuetemperatur og bruges, når dine celler er klar
  • Du skal blot reparere dine celler, tilføje reagenset, inkubere og visualisere
  • Cellecyklusdata kan analyseres på Taliinstrumentet eller eksporteres som en .csv- eller .fcs-fil til analyse med forskellige modelleringssoftware
Fluorescerende påvisning af cellulært DNA som en cellecyklusfaseindikator
Celleanalyse, cellesporing og sporing, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, DNA-replikation og reparation, generel cellesporing, billeddiagnostisk cytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cellecyklussæt
Celletype Pattedyrcelle
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Tali™ Billedbaseret cytometer, Tali™ Billedbaseret cytomotor
Indhold og opbevaring 1 flaske, opbevares ved stuetemperatur.
Farve Rød
Kompatible celler Pattedyrsceller
Etiket eller farvestof Propidium iodid
Format Flaske
Produktlinje Tali
Mængde 50 analyser