Få mere at vide
Invitrogen™ Tali™ Apoptosesæt - Annexin V Alexa Fluor™ 488& Propidium iodid
Artikelnummer. 11370942
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370942 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 11370942 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10788
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Annexin V– Alexa Fluor 488-konjugat, Annexin-bindingsopløsning, propidiumiodid (PI) opløsning
Diskriminering af apoptotisk fra nekrotiske og levende celler i en population
TaliApoptosis-kittet muliggør identifikation af apoptotiske celler. Sættet farver apoptotiske celler med grøn Annexin V– Alexa Fluor™ 488, farver nekrotiske celler med både rødt propidiumiodid og grønt Annexin V– Alexa Fluor 488, og farver ikke levende celler.
Apoptose er en omhyggeligt reguleret proces med celledød, der forekommer som en normal del af udviklingen. Uhensigtsmæssigt reguleret apoptose er impliceret i sygdomstilstande, såsom Alzheimers 'sygdom og cancer. Apoptose adskilles fra nekrose ved karakteristiske morfologiske og biokemiske ændringer, herunder komprimering og fragmentering af det nukleare kromatin, krympning af cytoplasmaet og tab af membranasymmetri.
Diskriminér nemt apoptotiske fra nekrotiske celler med tofarvet farvning
I normale levende celler er phosphatidylserin (PS) placeret på cellemembranens cytoplasmatiske overflade. I apoptotiske celler translokeres PS imidlertid fra den indre til den ydre overflade af plasmamembranen, hvilket udsætter den for det ekstracellulære miljø. Det humane antikoagulant Annexin V udviser en høj affinitet for PS. Annexin V mærket med en fluorofor som f.eks Alexa Fluor 488 kan bruges til at identificere apoptotiske celler ved at binde til det eksponerede PS.
TaliApoptosis-sættet indeholder en opløsning af propidiumiodid (PI). PI er et cellegennemtrængeligt fluorogent DNA-bindende farvestof brugt i årevis til at identificere nekrotiske celler. PI er uigennemtrængelig for levende celler, men trænger let ind i døde celler, hvor det binder sig til nukleinsyrer og bliver fluorescerende.
Efter farvning af en cellepopulation ved hjælp af TaliApoptosis Assay Kit med Annexin V-Alexa Fluor 488 og Propidium Iodide, viser apoptotiske celler grøn fluorescens, døde celler viser rød og grøn fluorescens, og levende celler viser ringe eller ingen fluorescens.
Annexin V-translokation, apoptose, celleanalyse, celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryopræservering, cellekultur, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, billeddiagnostisk cytometri
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Format Hætteglas
Produkttype Apoptose kit
Indhold og opbevaring Tali™ - Annexin V Alexa Fluor™ : 488: Butik 2– °6 C
- Tali™ Propidiumiodid: Butik 2– 6 °C
- Tali™ Annexin V Binding Buffer: Lager 2– 6 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Tali
Konjugeret Alexa Fluor 488
Til brug med (udstyr) Tali™ Billedbaseret cytometer