Få mere at vide
Invitrogen™ SYTOX™ Orange nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO
Description
SYTOX Orange farvestof farver nukleinsyrer i celler med kompromitterede membraner. Denne plet er meget lysere end propidiumiodid (P-1304). 5mM opløsning i DMSO.
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed& Cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescens modfarvning, montering& Faldningsforebyggelse, immunfluorescensfarvning& Detektion, Nucleus, Nucleoli& Nuklear kuvert, Organelle Tracing
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 547 nm |
| Farvetype | Celle-permeant |
| Format | Rør |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 250μ L |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emission | 570 nm |
| Show More |