Få mere at vide
Invitrogen™ SYTOX™ Blå nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO
Artikelnummer. 10482112
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10482112 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10482112 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S11348
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med fluorescensmikroskopi og flowcytometri
SYTOX Blå nukleinsyrefarvning er en fremragende blå-fluorescerende nuklear- og kromosommodfarvning, der er uigennemtrængelig for levende celler, hvilket gør den til en nyttig indikator for døde celler i en population. Excitations/emissionsmaksima for farvestoffet bundet til DNA er 444/480 nm.
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed& Cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescens modfarvning, montering& Faldningsforebyggelse, immunfluorescensfarvning& Detektion, Nucleus, Nucleoli& Nuklear kuvert, Organelle Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 444 nm
Farvetype Celle-permeant
Format Rør
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 250μ L
Volumen (metrisk) 250μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Emission 480 nm
Form Løsning
Produktlinje SYTOX
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer