Få mere at vide
Invitrogen™ SYTO™ 82 Orange fluorescerende nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO
Artikelnummer. 10604243
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10604243 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10604243 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S11363
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til brug med fluorescensmikroskopi og flowcytometri
Den cellegennemtrængende SYTO 82 orange fluorescerende nukleinsyrefarvning udviser lys, orange fluorescens ved binding til nukleinsyrer. Fordi farvningsmønsteret af SYTO farvestoffer i levende celler kan variere mellem celletyper, vi tilbyder SYTO Orange Fluorescerende Nucleic Acid Stain Sampler Kit (kat.nr. S-11360) for at gøre det muligt for forskere at finde den mest passende orange-fluorescerende SYTO plet til deres system.
Enhver fysiologisk buffer mellem pH 7,–0 8,0, inklusive PBS, kan bruges til at fortynde SYTO farvestoffer til farvningsopløsningen.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 541 nm
Farvetype Celle-permeant
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 250μ L
Volumen (metrisk) 250μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Oversigt SYTO™ 82 Orange fluorescerende nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO
Emission 560 nm
Produktlinje SYTO
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer