Få mere at vide
Invitrogen™ SYTO™ 62 rød fluorescerende nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO
Beskrivelse
Den cellegennemtrængende SYTO 62 rød fluorescerende nukleinsyrefarvning udviser lys, rød fluorescens ved binding til nukleinsyrer. Fordi farvningsmønsteret af SYTO farvestoffer i levende celler kan variere mellem celletyper, vi tilbyder SYTO Red Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit (kat.nr. S-11340) for at gøre det muligt for forskere at finde den mest passende rød-fluorescerende SYTO plet til deres system.
Enhver fysiologisk buffer mellem pH 7,–0 8,0, inklusive PBS, kan bruges til at fortynde SYTO farvestoffer til farvningsopløsningen.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 649 nm |
| Farvetype | Celle-permeant |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 250μ L |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Oversigt | SYTO™ 62 rød fluorescerende nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO |
| Emission | 680 nm |
| Vis mere |