Få mere at vide
Invitrogen™ SYTO™ 41 Blå fluorescerende nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO
Beskrivelse
Den cellegennemtrængende SYTO 41 blå fluorescerende nukleinsyrefarvning udviser lys, blå fluorescens ved binding til nukleinsyrer. Fordi farvningsmønsteret af SYTO farvestoffer i levende celler kan variere fra en celletype til en anden, tilbyder vi SYTO Blue Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit (kat.nr. S-11350) for at gøre det muligt for forskere at finde det farvestof, der fungerer bedst til en bestemt anvendelse.
Enhver fysiologisk buffer mellem pH 7,–0 8,0, inklusive PBS, kan bruges til at fortynde SYTO farvestoffer til farvningsopløsningen.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 430 nm |
| Farvetype | Celle-permeant |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 250μ L |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Oversigt | SYTO™ 41 Blå fluorescerende nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO |
| Emission | 454 nm |
| Show More |