Få mere at vide
Invitrogen™ SYTO™ 40 blå fluorescerende nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO
Beschreibung
Den cellegennemtrængende SYTO 40 blå fluorescerende nukleinsyrefarvning udviser lys, blå fluorescens ved binding til nukleinsyrer. Fordi farvningsmønsteret af SYTO farvestoffer i levende celler kan variere fra en celletype til en anden, tilbyder vi SYTO Blue Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit (kat.nr. S-11350) for at gøre det muligt for forskere at finde det farvestof, der fungerer bedst til en bestemt anvendelse.
Enhver fysiologisk buffer mellem pH 7,–0 8,0, inklusive PBS, kan bruges til at fortynde SYTO farvestoffer til farvningsopløsningen.
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Rød, Blå |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 420 nm |
| Farvetype | Celle-permeant |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 250μ L |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Oversigt | SYTO™ 40 blå fluorescerende nukleinsyrefarvning - 5 mM opløsning i DMSO |
| Emission | 441 nm |
| Mehr anzeigen |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.