Få mere at vide
Invitrogen™ SYPRO™ Protein Gel pletter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10348062
Farve:
Mandarin
Orange
Rød
Rubin
Mængde:
500μ L
10 x 50μ L
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
5 L
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10348062
Brand: Invitrogen™ S12010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SYPRO proteingelpletter er følsomme, brugervenlige fluorescerende pletter for totale proteiner adskilt af polyacrylamidgelelektroforese (PAGE).
SYPRO proteingelpletter er følsomme, brugervenlige fluorescerende pletter for totale proteiner adskilt af polyacrylamidgelelektroforese (PAGE). Farvede proteiner kan ses med en standard UV eller blåt lys transilluminator eller billeddannende udstyr, der indeholder de passende filtre eller laser. SYPRO protein gel pletter giver mange fordele i forhold til Coomassie Blå- og sølvfarvning, inklusive en hurtig et-trins farvningsprotokol, der ikke kræver nogen affarvning, et lineært dynamisk område over tre størrelsesordener og meget lidt protein-til-protein variation i farvning.
SYPRO Ruby Protein Gel Stain funktioner omfatter:
• Praktisk —klar-til-brug formulering
• Højfølsomhedsdetektion —til 0,25 til 1 ng
• Effektiv farvning til 1D og 2D geler
• Kan multiplekses med andre gelpletter som f.eks Pro-Q Diamant phosphoprotein gel farve eller Pro-Q Emerald 300 glycoprotein gelfarve
• Kompatibel med efterfølgende analyse af proteiner ved Edman-baseret sekventering eller massespektrometri
SYPRO Orange og SYPRO Rød protein gel plet funktioner omfatter:
• Følsom —detektion til 4 til 8 ng
• —Hurtig hurtig farvningstid på 10 –60 min
• Bedst til 1D geler
• SYPRO Orange: Eks: 300, 470 nm, Em: 570 nm
• SYPRO Rød: Eks: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain funktioner omfatter:
• Følsom —detektion til 4 til 8 ng
• Hurtig —hurtig farvningstid på 10 til 60 minutter
• Bedst til 1D geler
• Kræver ikke fiksering med eddikesyre
• Kompatibel med efterfølgende gelfarvning, western blotting, zymografi, elektroeluering eller massespektrometri
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionssted In-Gel Detektion
Farve Mandarin
Koncentration 5000X i DMSO
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYPRO Mandarin
Produkttype Protein Gel-farve
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt
Produktlinje SYPRO
Mængde 500μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Protein
Excitation/Emission 300, 490/640 nm