Få mere at vide
Invitrogen™ SYPRO™ Protein Gel pletter
Artikelnummer. 10338542
Skift visning
Farve:
Mandarin
Orange
Rød
Rubin
Mængde:
500μ L
10 x 50μ L
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
5 L
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
10338542 Orange 500μ L Hver
11510746 Orange 10 x 50μ L Pakke med 10
10348062 Mandarin 500μ L Hver
10358542 Rød 500μ L Hver
11520746 Rød 10 x 50μ L Pakke med 10
11486337 Rubin 200 ml 200ml
10227202 Rubin 1 l 1 L
11560666 Rubin 5 l 5 L
18795435 Rubin 3 x 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10338542 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S6650
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SYPRO proteingelpletter er følsomme, brugervenlige fluorescerende pletter for totale proteiner adskilt af polyacrylamidgelelektroforese (PAGE).
SYPRO proteingelfarvninger er følsomme, brugervenlige fluorescerende farvninger for samlede proteiner adskilt ved polyacrylamid gelelektroforese (PAGE). Farvede proteiner kan ses med en standard UV- eller blålystransilluminator eller billeddannende udstyr med de relevante filtre eller laser. SYPRO Proteingelfarvninger tilbyder mange fordele i forhold til Coomassie Blå og sølvfarve, inklusive en hurtig, ét-trins farvningsprotokol, der ikke kræver affarvning, et lineært dynamisk område over tre størrelsesordener og meget lidt protein-til-protein variation i farvning.
SYPRO Ruby Protein Gel Stains funktioner inkluderer:
  • Bekvem—færdig formulering
  • Høj følsomhedsdetektion—til 0,25 til 1 ng
  • Effektiv farvning til 1D- og 2D-geler
  • Kan multiplexes med andre gelfarvninger såsom Pro-Q Diamond fosfoprotein gel farvning eller Pro-Q Emerald 300 glykoprotein gel farvning
  • Kompatibel med efterfølgende analyse af proteiner ved Edman-baseret sekventering eller massespektrometri
SYPRO Egenskaber ved orange og SYPRO rød proteingelfarve inkluderer:
  • Følsom—detektion til 4 til 8 ng
  • Hurtig—farvningstid på 10 –60 minutter
  • Bedst til 1D-gels
  • SYPRO Orange: Ex: 300, 470 nm, Em: 570 nm
  • SYPRO Rød: Ex: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stains funktioner inkluderer:
  • Følsom—detektion til 4 til 8 ng
  • Hurtig—farvningstid på 10 til 60 minutter
  • Bedst til 1D-gels
  • Kræver ikke fiksering med eddikesyre
  • Kompatibel med efterfølgende gelfarvning, western blotting, zymografi, elektroelution eller massespektrometri
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveres som et 5000X koncentrat i DMSO. Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionssted In-Gel Detektion
Farve Orange
Koncentration 5000X i DMSO
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYPRO Orange
Mængde 500μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Protein
Excitation/Emission 300, 470/570 nm
Produktlinje SYPRO
Produkttype Proteingelfarvning