Få mere at vide
Invitrogen™ SYPRO™ Protein Gel pletter
Artikelnummer. 10227202
Skift visning
Farve:
Mandarin
Orange
Rød
Rubin
Mængde:
500μ L
10 x 50μ L
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
5 L
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde unitSize
10227202 Rubin 1 l 1 L
10338542 Orange 500μ L Hver
11510746 Orange 10 x 50μ L Pakke med 10
10348062 Mandarin 500μ L Hver
10358542 Rød 500μ L Hver
11520746 Rød 10 x 50μ L Pakke med 10
11486337 Rubin 200 ml 200ml
11560666 Rubin 5 l 5 L
18795435 Rubin 3 x 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10227202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S12000
Edge
SYPRO proteingelpletter er følsomme, brugervenlige fluorescerende pletter for totale proteiner adskilt af polyacrylamidgelelektroforese (PAGE).
SYPRO proteingelpletter er følsomme, brugervenlige fluorescerende pletter for totale proteiner adskilt af polyacrylamidgelelektroforese (PAGE). Farvede proteiner kan ses med en standard UV eller blåt lys transilluminator eller billeddannende udstyr, der indeholder de passende filtre eller laser. SYPRO protein gel pletter giver mange fordele i forhold til Coomassie Blå- og sølvfarvning, inklusive en hurtig et-trins farvningsprotokol, der ikke kræver nogen affarvning, et lineært dynamisk område over tre størrelsesordener og meget lidt protein-til-protein variation i farvning.
SYPRO Ruby Protein Gel Stain funktioner omfatter:
• Praktisk —klar-til-brug formulering
• Højfølsomhedsdetektion —til 0,25 til 1 ng
• Effektiv farvning til 1D og 2D geler
• Kan multiplekses med andre gelpletter som f.eks Pro-Q Diamant phosphoprotein gel farve eller Pro-Q Emerald 300 glycoprotein gelfarve
• Kompatibel med efterfølgende analyse af proteiner ved Edman-baseret sekventering eller massespektrometri
SYPRO Orange og SYPRO Rød protein gel plet funktioner omfatter:
• Følsom —detektion til 4 til 8 ng
• —Hurtig hurtig farvningstid på 10 –60 min
• Bedst til 1D geler
• SYPRO Orange: Eks: 300, 470 nm, Em: 570 nm
• SYPRO Rød: Eks: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain funktioner omfatter:
• Følsom —detektion til 4 til 8 ng
• Hurtig —hurtig farvningstid på 10 til 60 minutter
• Bedst til 1D geler
• Kræver ikke fiksering med eddikesyre
• Kompatibel med efterfølgende gelfarvning, western blotting, zymografi, elektroeluering eller massespektrometri
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionssted In-Gel Detektion
Farve Rubin
Koncentration 1X
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYPRO Rubin
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Protein
Excitation/Emission 280, 450/610 nm
Produktlinje SYPRO
Produkttype Protein Gel-farve