Få mere at vide
Invitrogen™ SPQ (6-methoxy- N- (3-sulfopropyl)quinolinium, indre salt)
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
- Absorptions-/emissionsmaksima ca. 344/443 nm
- Detekterer Cl- via diffusionsbegrænset kollisionsslukning
Anionpåvisning, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalt mikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | Kloridindikator |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |