Få mere at vide
Invitrogen™ Natrium Green™ , Tetra (Tetramethylammonium) Salt, celleuigennemtrængeligt
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
- Til brug med fluorescensmikroskop og flowcytometer
- Fluorescerende farvestofbaseret med natriumindikator
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, påvisning af natrium og kalium
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | Natriumindikator |
| Farvetype | Natrium indikator |
| Produktlinje | Sodium Green |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |