Få mere at vide
Invitrogen™ SNARF™ -5F 5-(og-6)-carboxylsyre
Artikelnummer. 10614813
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10614813
Brand: Invitrogen™ S23922
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Celle-impermeant ratiometrisk pH-indikator
  • pKa ca. 7,2
  • Udviser signifikant pH-afhængigt emissionsskift fra gul-orange til dybrød fluorescens under henholdsvis sure og basiske forhold
  • Denne pH-afhængighed gør det muligt at anvende forholdet mellem fluorescensintensiteterne fra farvestoffet ved to emissionsbølgelængder, typisk 580 nm og 640 nm, til kvantitative bestemmelser af pH
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere
Produkttype pH-indikator
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Indikator pH-indikator
Produktlinje SNARF