Få mere at vide
Invitrogen™ SNARF™ -5F 5-(og-6)-carboxylsyre, acetoxymethylester, acetat - speciel emballage
Mængde:
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
Beskrivelse
- pKa på ca. 7,2
- Udviser et signifikant pH-afhængigt emissionsskift fra gul-orange til dybrød fluorescens under henholdsvis sure og basiske forhold
- Denne pH-afhængighed gør det muligt at anvende forholdet mellem fluorescensintensiteterne fra farvestoffet ved to emissionsbølgelængder, typisk 580 nm og 640 nm, til kvantitative bestemmelser af pH
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere |
| Produkttype | pH-indikator |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Indikator | pH-indikator |
| Produktlinje | SNARF |
| Mængde | 20 x 50 μg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |