Få mere at vide
Invitrogen™ 5-(og-6)-Carboxy SNARF™ -1
Artikelnummer. 10779394
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10779394
Brand: Invitrogen™ C1270
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den celle-impermeant pH-indikator har pKa på ca. 7,5, og er derfor nyttig til at måle pH-ændringer mellem pH 7 og pH 8
  • Udviser signifikant pH-afhængigt emissionsskift fra gul-orange til dybrød fluorescens under henholdsvis sure og basiske forhold
  • Denne pH-afhængighed gør det muligt at bruge forholdet mellem fluorescensintensiteter fra farvestof ved to emissionsbølgelængder, typisk 580nm og 640nm, til kvantitative bestemmelser af pH
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere
Produkttype pH-indikator
Farvetype pH-indikator
Produktlinje SNARF