Få mere at vide
Invitrogen™ 5-(og-6)-Carboxy SNARF™ -1, Acetoxymethylester, Acetat
Beskrivelse
Celle-permeant pH-indikatoren har pKa på cirka 7,5 efter afesterificering, hvilket er nyttigt til at måle pH-ændringer mellem pH 7 og pH 8
- Udviser betydeligt pH-afhængigt emissionsskift fra gul-orange til dyb rød fluorescens under henholdsvis sure og basiske forhold
- Denne pH-afhængighed muliggør, at forholdet mellem fluorescensintensiteter fra farvestoffet ved to emissionsbølgelængder, typisk 580 nm og 640 nm, kan bruges til kvantitative pH-målinger
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, ionisk homeostase og signalering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere |
| Produkttype | pH-indikator |
| Farvetype | pH-indikator |
| Produktlinje | SNARF |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |