Få mere at vide
Invitrogen™ SNARF™ -4F 5-(og-6)-carboxylsyre, acetoxymethylester, acetat - speciel emballage
Mængde:
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
Beskrivelse
- pKa på ca. 6,4
- Udviser signifikant pH-afhængigt emissionsskift fra gul-orange til dybrød fluorescens under henholdsvis sure og basiske forhold
- Denne pH-afhængighed gør det muligt at bruge forholdet mellem fluorescensintensiteter fra farvestof ved to emissionsbølgelængder, typisk 580nm og 640nm, til kvantitative bestemmelser af pH
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere |
| Produkttype | pH-indikator |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Indikator | pH-indikator |
| Produktlinje | SNARF |
| Mængde | 20 x 50 μg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |