Få mere at vide
Invitrogen™ Singlet Oxygen Sensor Grøn - Specialemballage
Beskrivelse
Detektionsreagens er meget selektiv for singlet-ilt
Singlet Oxygen Sensor Green is a detection reagent that is highly selective for singlet oxygen. Unlike other available fluorescent and chemiluminescent singlet oxygen detection reagents, Singlet Oxygen Sensor Green does not show any appreciable response to hydroxyl radical or superoxide. This indicator initially exhibits weak blue fluorescence, but in the presence of singlet oxygen, it emits a green fluorescence (excitation/emission maxima ∼504/525 nm) similar to that of fluorescein. Singlet Oxygen Sensor Green is cell-impermeant.
I modsætning til andre tilgængelige fluorescerende og kemiluminescerende singlet-iltdetektionsreagenser, viser Singlet Oxygen Sensor Green ikke nogen nævneværdig reaktion på hydroxylradikal eller superoxid.
- Indikator udviser oprindeligt svag blå fluorescens, men i nærværelse af singlet oxygen udsender den grøn fluorescens (excitations-/emissionsmaksima ca. 504/525 nm) svarende til fluorescein
- Singlet Oxygen Sensor Green er celleuigennemtrængelig
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 x 100μ g |
| Til brug med (applikation) | ROS |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Produkttype | ROS-indikator |
| Excitationsbølgelængdeområde | 504 nm |
| Emissionsbølgelængdeområde | 525 nm |