Få mere at vide
Invitrogen™ Secure-Seal™ Afstandsstykke, en brønd, 20 mm diameter, 0,12 mm dyb
Artikelnummer. 10206932
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10206932 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10206932 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S24736
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Aftagelig hydrofob barriere, der giver fleksibilitet til isolering af prøver
  • Barrierer kan bruges til at isolere celler dyrket i kulturskåle eller til at adskille prøver på mikroskopiobjektglas under farvningsprocedurer
  • Silikonemateriale kan autoklaveres og klæber til enhver glat overflade
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Afstandsstykke
Produktlinje Secure-Seal
Dybde (metrisk) 0.12 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 sæt