Få mere at vide
Invitrogen™ Secure-Seal™ Hybridiseringskammerpakning, 8 kamre, 9 mm diameter, 0,8 mm dyb
Artikelnummer. 10694063
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10694063 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10694063 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S24732
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Dækglas-forseglingskombination, der fastgøres til objektglas for at danne mikrobrønde, der er optimeret til udførelse af in situ hybridiseringsprocedurer
  • Specielt klæbemiddel, der klæber til glasglas på få sekunder, hvilket skaber vandtæt forsegling, der er temperaturbestandigt, men som også kan fjernes rent og nemt efter hybridisering
  • Opløsninger tilføjes eller fjernes nemt gennem porte med dobbelt adgang uden at afbryde prøven
  • Hydrofobe dækglas er nukleasefri og vil ikke fange eller binde prober, hvilket tillader ensartet fordeling af reagens over prøven
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, kromogen in situ hybridisering, fluorescens in situ hybridisering, genekspressionsanalyse og genotypning, in situ hybridisering (ISH), mikroarray-analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hybridiseringskammerpakning
Produktlinje Secure-Seal
Dybde (metrisk) 0.8 mm
Diameter (metrisk) 9 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 sæt