Få mere at vide
Invitrogen™ Rhodamine 110, bis-(p-Tosyl-L-Glycyl-L-Prolyl-L-Arginin Amide)
Artikelnummer. 10124292
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10124292
Brand: Invitrogen™ R22124
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Molecular Probes™ bisamidderivat af rhodamine 110 (R110) er et følsomt og selektivt substrat til analyse af proteaser i opløsning eller inde i levende celler.
Denne Molecular Probes™ bisamidderivat af rhodamine 110 (R110) er et følsomt og selektivt substrat til analyse af proteaser i opløsning eller inde i levende celler. Disse fluorogene substrater indeholder en aminosyre eller et peptid, der er kovalent bundet til hver af R110's aminogrupper. Efter enzymatisk spaltning omdannes det ikke-fluorescerende bisamidsubstrat først til det fluorescerende monoamid og derefter til R110 med en yderligere stigning i fluorescens. Substratet kan bruges til kontinuerligt at måle enzymaktivitet i celleekstrakter og oprensede enzympræparater ved hjælp af et fluorometer eller fluorescensmikropladelæser, eller det kan bruges til intracellulære proteaseassays med analyse ved flowcytometri eller fluorescensmikroskopi.<
• Har spektrale egenskaber svarende til fluorescein, hvilket gør den kompatibel med standard fluorescein filtersæt
• Signal til baggrundsforhold er gode på grund af den store ekstinktionskoefficient på R110
• I modsætning til fluorescein er fluorescensintensiteten af rhodamine 110 reaktionsproduktet konstant fra pH 3 –9
• Substratnavn: p -tosyl-Gly-Pro-Arg) 2 -R110
• Nyttigt at måle: Thrombin
• Ex/Em for R110 produkt: (498/521nm)
• Celle-permeant
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Mængde 2 mg
Substrater Caspase substrat
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Target enzym Thrombin
Til brug med (udstyr) Fluorometer, mikropladelæser