Få mere at vide
Invitrogen™ Rhod-2, AM, cellegennemtrængende
Beskrivelse
Celler kan fyldes med AM-esterformer af disse calciumindikatorer ved at tilsætte opløst indikator direkte til skåle med dyrkede celler
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2+. De har anvendelse i mange calciumsignaleringsundersøgelser, herunder måling af Ca2+ i celler og væv med høje niveauer af autofluorescens samt til at påvise Ca2+- frigivelse genereret af fotoreceptorer og fotoaktiverbare chelatorer. Celler kan tillades AM-esterformer af disse calciumindikatorer ved at tilsætte den opløste indikator direkte til skåle, der indeholder dyrkede celler. Fluorescenssignalet fra disse celler måles generelt ved hjælp af fluorescensmikroskopi.
Calciumindikator (AM Ester) specifikationer:
- Label (Ex/Em af Ca2+–bundet form): Rhod-2 (552/581 nm)
- Stigning i fluorescensintensiteten ved binding Ca2+: >100 gange
- Kd for Ca2+ i fravær af Mg2+, i buffer ∼: 570 nM
- Udviser fluorescensforøgelse ved binding af Ca2+ med lille forskydning i bølgelængde
Brug af TPEN til kontrol af tungmetal-kationer
Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetal-kationer (f.eks. Mn2+, Zn2+, Pb2+) med væsentligt højere affinitet end Ca2+. Forstyrrelser i calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive kelator TPEN (Cat. T1210).
Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier, for eksempel dextran-versioner for reduceret lækage og kompartmentalisering samt BATTA-konjugater til at opdage højamplitude-calciumtransienter. For mere information, se Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light—afsnit 19.3 i håndbogen Molecular Probes™ .
For UV-excitable Ca2+- indikatorer, proteinbaserede Ca2+ -indikatorer, konjugater af Ca2+ -indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg2+, Zn2+) gennemgår Indikatorer for Ca2+, Mg2+, Zn2+ og Andre Metalioner—kapitel 19 i håndbogen Molecular Probes™ .
Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug på mennesker eller dyr.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Calciumindikator |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Plet |
| Farvetype | Rhod-2 |
| Excitationsbølgelængdeområde | 540 to 555 nm |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Emissionsbølgelængdeområde | 570 to 585 nm |
| Vis mere |