Få mere at vide
Invitrogen™ Rød/grøn BODIPY™ PC-A2 (1-O-(6-BODIPY™ 558/568-Aminohexyl)-2-BODIPY™ FL C5-Sn-Glycero-3-Phosphocholin) (Ratiometrisk Phospholipase A2-substrat)
Artikelnummer. 10724254
Skift visning
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10724254 100μ g Hver
1 options
Artikelnummer. 10724254 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10072
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Mål resultater i mikropladeanalyser eller ved hjælp af flowcytometri
Molecular Probes phospholipase-substrater er farvemærkede phospholipider, der bruges til at overvåge phospholipase A (PLA) aktivitet i oprensede enzympræparater, cellelysater og levende celler. To strukturelle variationer af disse substrater er tilgængelige, som giver specificitet for PLA1 og PLA2. Fluorescensmærkede versioner af spaltningsproduktet genereret fra disse substrater er også tilgængelige til brug som standarder til evaluering af procentvis substratomdannelse i enzymatiske reaktioner.
  • Etiket (Ex/Em): Rød/Grøn BODIPY™ PC-A2 (ca. 488/530.590 nm) (kan bruges til detektion af dobbelt emissionsfluorescensforhold)
  • Specificitet: PLA 2
  • Spaltningsprodukt: BODIPY FL C5
  • Lyofiliseret produkt kan opløses i DMSO til brug
  • Fluorescens måles enten i mikropladeassays eller ved hjælp af flowcytometri
Enzym- og proteinaktivitetsanalyser, lipase- og phopholipaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Produktlinje BODIPY
Mængde 100μ g
Substrater Phospholipase A2 substrat (ratiometrisk)
Substrategenskaber Lipid-baseret substrat
Target enzym Phospholipase
Til brug med (udstyr) Flowcytometer, mikropladelæser