Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10758463
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
10758463 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10758463 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q33210
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For nem og præcis proteinkvantificering
  • Kit indeholder koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede BSA-standarder
  • Du skal blot fortynde reagens, fylde i brøndene på mikropladen, tilsætte μ1-20 L prøve, blande og måle fluorescens
  • Assay er meget selektivt for protein og udviser lidt protein-til-protein variation
  • Assay udføres ved stuetemperatur, og signalet er stabilt i 3 timer
  • Almindelige forurenende stoffer, såsom salte, opløsningsmidler eller —DNA, men ikke —rengøringsmidler, tolereres godt i analysen
  • Quant-iT DNA assay kits (Q33120, Q33130) og et Quant-iT RNA assay kit (Q33140) er også tilgængelige
Proteinkvantificering, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Assay Fluorescerende proteinanalyse
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje Quant-iT
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Gen-id (Entrez) 3919448
Sættets indhold Koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede BSA-standarder
Mængde 1 sæt
Prøvevolumen 1 til 20 uL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevares i køleskab (2° til 8°C). Beskyt mod lys.