Få mere at vide
Invitrogen™ Qtracker™ 705 cellemærkningssæt
Artikelnummer. 10765773
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10765773
Brand: Invitrogen™ Q25061MP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
100 μL Qtracker nanokrystaller, komponent A (μ2 M i 50 mm boratbuffer, pH 8,3) og μ100 L Qtracker bærer, komponent B (phosphatbufret saltvand, pH 7,2).
Designet til at indlæse celler dyrket i kultur med meget fluorescerende Qdot nanokrystaller
  • Brug et proprietært målrettet peptid til at levere nær-infrarød-fluorescerende Qdot 705 nanokrystaller ind i cytoplasmaet af levende celler
  • En gang inde i cellerne, Qtracker mærker giver intens, stabil fluorescens, der kan spores gennem flere generationer og overføres ikke til tilstødende celler i en population
  • Giver intens, stabil fluorescens, der kan spores gennem flere generationer
  • Fremragende værktøjer til langsigtede sporings- eller billeddannelsesundersøgelser af levende celler, herunder migration, motilitet, morfologi og andre cellefunktionsassays
  • Cytoplasmatisk levering ved denne mekanisme medieres ikke af et specifikt enzym; derfor er der ikke observeret nogen celletypespecificitet. Levering sker typisk på mindre end 1 time
  • Leverede nanokrystaller er kompatible med serumfølsomme celler; intens fluorescens opretholdes i komplekse cellulære miljøer og under forskellige biologiske forhold, herunder ændringer i intracellulær pH, temperatur og metabolisk aktivitet
  • Desuden kan autofluorescens, der almindeligvis observeres i celler eller væv, undgås
  • Observer mærkede celler ved hjælp af omfattende kontinuerlig belysning uden fotoblegning og nedbrydningsproblemer, der ofte er forbundet med organiske farvestoffer
  • Fluorescens fra kan ses op til en uge efter levering i nogle cellelinjer
  • Kan let overvåges på en række forskellige platforme, herunder flowcytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fluorescens mikropladelæsere og billeddannelsessystemer med højt indhold
  • Cytotoksicitet af materialerne er blevet testet i en række cellelinjer, herunder CHO , HeLa, U-118, 3T3, HUVEC og Jurkat celler: Mærkning ser ud til at udøve minimal indvirkning på cellulær overflademarkørekspression, celleproliferation, cellulær enzymaktivitet og cellemotilitet
  • Efter mærkning har forskere demonstreret en bred vifte af anvendelser for Qtracker mærkede celler, herunder cellesamkultur og cellesamling til heterotypiske samlinger, multilineage differentiering, trans-differentiering versus cellefusion, embryonal og mesenkymal stamcellesporing og cellemigrationsdynamik
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 100μ l Qtracker™ nanokrystaller, komponent A (2μ M i 50 mM boratbuffer, pH 8,3) og 100μ l Qtracker™ bærer, komponent B (phosphatbufret saltvand, pH 7,2). Opbevares ved 2 –6 °C. Må ikke fryses. Stabil i mindst 6 måneder.
Mængde 1 sæt
Produktlinje QTRACKER , Qdot
Reagenstype Cellemærkningsreagenser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Cellemærkning