Få mere at vide
Invitrogen™ Qtracker™ 525 cellemærkningssæt
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Includes
100 μL Qtracker nanokrystaller, komponent A (μ2 M i 50 mm boratbuffer, pH 8,3) og μ100 L Qtracker bærer, komponent B (phosphatbufret saltvand, pH 7,2).
- Brug proprietært targeting-peptid til at levere grønt-fluorescerende Qdot 525 nanokrystaller ind i cytoplasma af levende celler
- En gang inde i celler, Qtracker mærker giver intens, stabil fluorescens, der kan spores gennem flere generationer og overføres ikke til tilstødende celler i populationen
- Qtracker 525 label har Ex/Em (405-485/525)nm
- Giver intens, stabil fluorescens, der kan spores gennem flere generationer
- Fremragende værktøjer til langsigtede sporings- eller billeddannelsesundersøgelser af levende celler, herunder migration, motilitet, morfologi og andre cellefunktionsassays
- Cytoplasmatisk levering ved denne mekanisme medieres ikke af specifikt enzym; derfor er der ikke observeret nogen celletypespecificitet
- Levering sker typisk på mindre end 1 time
- Kompatibel med serumfølsomme celler; intens fluorescens opretholdes i komplekse cellulære miljøer og under forskellige biologiske forhold, herunder ændringer i intracellulær pH, temperatur og metabolisk aktivitet
- Observer mærkede celler ved hjælp af omfattende kontinuerlig belysning uden fotoblegning og nedbrydningsproblemer ofte forbundet med organiske farvestoffer
- Fordelt i vesikler i cytoplasma og nedarves af datterceller i mindst seks generationer
- Kan ses op til en uge efter levering i nogle cellelinjer
- Læk ikke ud af intakte celler for at blive optaget af tilstødende celler i populationen
- Qtracker reagens-mærkede levende celler kan nemt overvåges på forskellige platforme, herunder flowcytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fluorescens mikropladelæsere og højindhold billeddannelsessystemer
- Cytotoksicitet af materialer er blevet testet i forskellige cellelinjer, herunder CHO , HeLa, U-118, 3T3, HUVEC og Jurkat celler: Mærkning ser ud til at udøve minimal indvirkning på cellulær overflademarkørekspression, celleproliferation, cellulær enzymaktivitet og cellemotilitet
- Efter mærkning har forskere demonstreret en bred vifte af anvendelser, herunder cellesamkultur og cellesamling til heterotypiske samlinger, multilineage differentiering, trans-differentiering versus cellefusion, embryonal og mesenkymal stamcellesporing og cellemigrationsdynamik
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing og sporing, cellulær billeddannelse, cytoplasma og cytosol, immunfluorescens (IF), organelsporing
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Indeholder 100μ l Qtracker™ nanokrystaller, komponent A (2μ M i 50 mM boratbuffer, pH 8,3) og 100μ l Qtracker™ bærer, komponent B (phosphatbufret saltvand, pH 7,2). Opbevares ved 2 –6 °C. Må ikke fryses. Stabil i mindst 6 måneder. |
| Mængde | 1 sæt |
| Produktlinje | QTRACKER , Qdot |
| Reagenstype | Cellemærkningsreagenser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Cellemærkning |