Få mere at vide
Invitrogen™ Qtracker™ 625 cellemærkningssæt
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
100 μL Qtracker nanokrystaller, komponent A (μ2 M i 50 mm boratbuffer, pH 8,3) og μ100 L Qtracker bærer, komponent B (phosphatbufret saltvand, pH 7,2).
- Qtracker 625 label har Ex/Em 405-585nm/625nm
- Cytoplasmatisk levering medieres ikke af specifikt enzym; derfor er der ikke observeret nogen celletypespecificitet
- Levering sker typisk på mindre end 1 time
- Qdot leverede nanokrystaller er kompatible med serumfølsomme celler
- Intens fluorescens opretholdes i komplekse cellulære miljøer og under forskellige biologiske forhold, herunder ændringer i intracellulær pH, temperatur og metabolisk aktivitet
- Observer mærkede celler ved hjælp af omfattende kontinuerlig belysning uden fotoblegning og nedbrydningsproblemer, der ofte er forbundet med organiske farvestoffer
- Fordelt i vesikler i cytoplasma og nedarves af datterceller i mindst seks generationer: Fluorescens fra Qtracker etiketter kan ses op til en uge efter levering i nogle cellelinjer
- Langsigtet cellulær retention gør kits velegnede til at studere cellemotilitet, migration, differentiering, morfologi og mange andre cellulære funktionsundersøgelser
- Etiketter lækker ikke ud af intakte celler for at blive optaget af tilstødende celler i populationen
- Kan let overvåges på forskellige platforme, herunder flowcytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fluorescens mikropladelæsere og billeddannelsessystemer med højt indhold
- Cytotoksicitet af de materialer, der anvendes i Qtracker Cellemærkningssæt er blevet testet i en række cellelinjer, herunder CHO , HeLa, U-118, 3T3, HUVEC og Jurkat celler: Mærkning med Qtracker Cellemærkningssæt ser ud til at udøve minimal indvirkning på cellulær overflademarkørekspression, celleproliferation, cellulær enzymaktivitet og cellemotilitet
- Efter mærkning har forskere demonstreret en bred vifte af anvendelser for Qtracker mærkede celler, herunder cellesamkultur og cellesamling til heterotypiske samlinger, multilineage differentiering, trans-differentiering versus cellefusion, embryonal og mesenkymal stamcellesporing og cellemigrationsdynamik
Celleanalyse, cellesporing og -sporing, cellelevedygtighed, spredning og funktion, kemotaksi og cellemigration
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 100μ l Qtracker™ nanokrystaller, komponent A (2μ M i 50 mM boratbuffer, pH 8,3) og 100μ l Qtracker™ bærer, komponent B (phosphatbufret saltvand, pH 7,2). Opbevares ved 2 –6 °C. Må ikke fryses. Stabil i mindst 6 måneder. |
| Mængde | 1 sæt |
| Produktlinje | Molekylær Probes , QTRACKER |
| Reagenstype | Cellemærkningsreagenser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Cellemærkning |