Få mere at vide
Invitrogen™ PS-Speck™ Microscope Point Source Kit (blå, grøn, orange& dybrøde fluorescerende perler)
Beskrivelse
Indeholder
Monteringsprotokol og monteringsmedium til klargøring af 100 objektglas
Hver mikrosfære har en diameter på 0,175± 0,005 μm. Denne exceptionelt lille diameter variationskoefficient gør PS-Speck mikrosfærer, der er ideelle som ensartede fluorescerende punktkilder i subresolution til kalibrering af instrumentoptik, især i tredimensionelle billedbehandlingsapplikationer.
- Fire klar-til-brug suspensioner på 1 ml indeholder lyse, monodisperse mikrosfærer med excitations-/emissionsbølgelængder på 360/440 nm (blå), 505/515 nm (grøn), 540/560 nm (orange) og 633/660 nm (dyb rød)
- Inkluderer monteringsprotokol for brugerens bekvemmelighed og tilstrækkeligt monteringsmedium til at forberede omkring 100 dias af hver
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikroskop punktkildesæt |
| Farve | Orange, dyb rød, blå, grøn |
| Format | Ophængsperler |
| Kalibreringstype | Optisk kalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (applikation) | Interne eller eksterne fluorescensmikroskopistandarder |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | PS-Speck |
| Mængde | 1 sæt |