Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Guld antifade monteringsmiddel
Beskrivelse
Indeholder
Alexa Fluor 647 Streptavidin, ProLong Gold Antifade, and Image-iT FX Signal Enhancer
ProLong Gold Antifade er specielt designet til at hjælpe med at beskytte fluorescerende farvestoffer (dvs Alexa Fluor) fra at falme, men anbefales ikke med fluorescerende proteiner (GFP, RFP, mCherry). Den leveres klar til brug og opbevares ved stuetemperatur, —bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas, kur og billede. ProLong Gold Antifade Mountant er et hårdhærdende flydende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas. ProLong Guld leverer optimal beskyttelse uden væsentligt at slukke det indledende fluorescenssignal for at beskytte fluorescerende farvestoffer mod falmning (fotoblegning) under fluorescensmikroskopi-eksperimenter. Det er et hærdende monteringsmedie med et brydningsindeks (RI) på 1,47, der tillader længerevarende opbevaring af monterede prøver. ProLong Gold Antifade Mountant tilbydes i en brugsklar 2 mL dråbeflaske eller 10 mL flaske og opbevares ved stuetemperatur. Bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas, kur og billede.
Opnå fremragende brydningsindeksmatching uden akrylharpikser
For billedbehandlingsapplikationer med høj opløsning er brydningsindeksmatching afgørende. ProLong Gold Antifade Mountant vil hærde til en RI på 1,47 og giver dig mulighed for at undgå at bruge traditionelle akrylharpikser (dvs. fingerneglelak), som kan beskadige mikroskopobjektiver, hvis de kommer i kontakt. Brydningsindekset bestemmer, hvor meget lysets vej bøjes eller brydes, når den kommer ind i et materiale. I mikroskopi bør brydningsindeksforskelle mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan derfor reduceres ved at bruge monteringsmidler med en højere RI. Optimering af RI af dit eksperiment vil øge opløsningen for at give billeder af bedre kvalitet. Afhængigt af din prøvetype, tykkelse, billeddybde og/eller farvningsreagenser (f.eks. fluorescerende proteiner eller farvestoffer), og om du har brug for et hærdende eller ikke-hærdende monteringsmiddel, vil valg af det rigtige monteringsmedie påvirke billedopløsningen og bør overvejes kraftigt for optimalt eksperimentelt design.
ProLong Gold Antifade Mountant anbefales ikke til montering af prøver, der indeholder fluorescerende proteiner såsom GFP eller TagRFP. For overlegen antifade beskyttelse af fluorescerende proteiner og fluorescerende farvestoffer, ProLong Diamant eller ProLong Glas antifade monteringsmidler anbefales. Bemærk venligst at ProLong Glasmonteringsmedier anbefales til prøver> 10 mikron og alle applikationer til billedbehandling af immersionsolie. For øjeblikkelig visning af en prøve, vælg vores ikke-hærdende monteringsmiddel, SlowFade Guld antifade monteringsmiddel.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 ml |
| Produkttype | Antifade monteringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Grønne funktioner | Mindre farlig, bæredygtig emballage |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstype | Antifade løsning |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Oversigt | ProLong™ Guld antifade monteringsmiddel, 1 x 2 mL |