Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Guld antifade monteringsmiddel
Beskrivelse
Indeholder
Alexa Fluor 647 Streptavidin, ProLong Gold Antifade, and Image-iT FX Signal Enhancer
ProLong Gold Antifade er specifikt designet til at beskytte fluorescerende farvestoffer (dvs. Alexa Fluor) mod falmning, men anbefales ikke med fluorescerende proteiner (GFP, RFP, mCherry). Den leveres klar til brug og opbevares ved stuetemperatur—, påfør blot en dråbe på prøven, tilføj en coverslip, hærde og billede. ProLong Gold Antifade Mountant er en hårdt fastsiddende væskemontering, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på mikroskopglas. ProLong Gold giver optimal beskyttelse uden væsentligt at slukke det oprindelige fluorescerende signal for at beskytte fluorescerende farvestoffer mod falmning (fotobleaching) under fluorescensmikroskopiske eksperimenter. Det er et hærdende monteringsmedium med et brydningsindeks (RI) på 1,47, som muliggør langtidsopbevaring af monterede prøver. ProLong Gold Antifade Mountant tilbydes i en færdig 2 ml dråbeflaske eller 10 ml flaske og opbevares ved stuetemperatur. Bare påfør en dråbe på prøven, tilføj en coverslip, hærde og billede.
Opnået fremragende brydningsindeks-matching uden akrylharpikser
Til højopløsningsbilleddannelse er brydningsindekstilpasning afgørende. ProLong Gold Antifade Mountant hærder til en RI på 1,47 og gør det muligt at undgå brug af traditionelle akrylharpikser (dvs. neglelak), som kan beskadige mikroskopets objektiver, hvis de kommer i kontakt. Brydningsindekset bestemmer, hvor meget lysets vej bøjes eller brydes, når den trænger ind i et materiale. I mikroskopi bør forskellen i brydningsindeks mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan derfor reduceres ved brug af monteringer med højere RI. Optimering af eksperimentets RI vil øge opløsningen for at give bedre billedkvalitet. Afhængigt af din prøvetype, tykkelse, billeddybde og/eller farvningsreagenser (f.eks. fluorescerende proteiner eller farvestoffer) og om du har brug for en hærdende eller ikke-hærdende montering, vil valg af det rette monteringsmedium påvirke billedopløsningen og bør overvejes stærkt for optimal eksperimentel design.
ProLong Gold Antifade Mountant anbefales ikke til montering af prøver, der indeholder fluorescerende proteiner såsom GFP eller TagRFP. For bedre antifadebeskyttelse af fluorescerende proteiner og fluorescerende farvestoffer ProLong anbefales diamant- eller ProLong glas-antifade mountants. Bemærk venligst, at ProLong glasmonteringsmedier anbefales til prøver > på 10 mikrometer og alle immersionsolie-billeddannelsesapplikationer. For øjeblikkelig visning af en prøve, vælg vores ikke-hærdende mountant, SlowFade Gold Antifade Mountant.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 ml |
| Produkttype | Antifade monteringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstype | Antifade løsning |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Oversigt | ProLong™ Guld antifade monteringsmiddel, 1 x 2 mL |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.