Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 300 Glycoprotein Gel Farvesæt, med SYPRO™ Ruby Protein Gel Plet
Artikelnummer. 10555013
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
9g
Artikelnummer. 10555013
Brand: Invitrogen™ P21855
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
50 gange mere følsom end standard fuchsinfarvning
Pro-Q Emerald 300 og Pro-Q Emerald 488 Glycoprotein Stain Kits giver den mest avancerede teknologi til rådighed til påvisning af glycoproteiner i geler og på blots. Gelfarvning er hurtig og meget følsom. På mindre end tre timer er det muligt at påvise så lidt som 300 pg glycoprotein pr. bånd, afhængigt af graden af glycosylering.
Proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionssted In-Blot Detection, In-Gel Detection
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYPRO Rubin, Pro-Q Emerald 300
Produkttype Glycoprotein-farvningssæt
Produktlinje PRO-Q , SYPRO
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Proteiner (glykoproteiner)