Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 488 Glycoprotein Gel and Blot Stain Kit
Beskrivelse
Pro-Q Emerald 300 og Pro-Q Emerald 488 Glycoprotein Stain Kits giver den mest avancerede teknologi til rådighed til påvisning af glycoproteiner i geler og på blots. Gelfarvning er hurtig og meget følsom. På mindre end tre timer er det muligt at påvise så lidt som 300 pg glycoprotein pr. bånd, afhængigt af graden af glycosylering.
Proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionssted | In-Blot Detection, In-Gel Detection |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Pro-Q Emerald 488 |
| Produkttype | Glycoprotein-farvningssæt |
| Produktlinje | PRO-Q |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | Proteiner (glykoproteiner) |