Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Plet
Beskrivelse
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain giver en bekvem metode til selektiv farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller brug af phosphoprotein-specifikke antistoffer. Den er ideel til identifikation af kinasemål i signaltransduktionsveje og til phosphoproteomiske undersøgelser.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain giver en bekvem metode til selektiv farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller brug af phosphoproteinspecifikke antistoffer. Den er ideel til identifikation af kinasemål i signaltransduktionsveje og til phosphoproteomiske undersøgelser.
Funktionerne omfatter:
• Følsomt —detektionsniveau ned til 1 –16 ng fosfoprotein pr. bånd
•Praktisk —selektivt farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller phosphoproteinspecifikke antistoffer og western blot-analyse
•Lineært signal —udviser fremragende linearitet over tre størrelsesordener, ideelt til kvantitativ western blotting
Funktionerne omfatter:
• Følsomt —detektionsniveau ned til 1 –16 ng fosfoprotein pr. bånd
•Praktisk —selektivt farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller phosphoproteinspecifikke antistoffer og western blot-analyse
•Lineært signal —udviser fremragende linearitet over tre størrelsesordener, ideelt til kvantitativ western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Stain, 5 L |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Pro-Q Diamant |
| Mængde | 200 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | Proteiner (fosfoproteiner) |
| Produktlinje | PRO-Q |
| Produkttype | Fosfoprotein Gelfarve |