Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Plet
Artikelnummer. 10534433
Skift visning
Mængde:
200 ml
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10534433 1 l 1 L
11549296 200 ml 200ml
11406347 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10534433 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P33300
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain giver en bekvem metode til selektiv farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller brug af phosphoprotein-specifikke antistoffer.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain giver en bekvem metode til selektiv farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller brug af phosphoprotein-specifikke antistoffer. Den er ideel til identifikation af kinasemål i signaltransduktionsveje og til phosphoproteomiske undersøgelser.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain giver en bekvem metode til selektiv farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller brug af phosphoproteinspecifikke antistoffer. Den er ideel til identifikation af kinasemål i signaltransduktionsveje og til phosphoproteomiske undersøgelser.
Funktionerne omfatter:
Følsomt —detektionsniveau ned til 1 –16 ng fosfoprotein pr. bånd
Praktisk —selektivt farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller phosphoproteinspecifikke antistoffer og western blot-analyse
Lineært signal —udviser fremragende linearitet over tre størrelsesordener, ideelt til kvantitativ western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Oversigt Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Plet, 1 L
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Pro-Q Diamant
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Proteiner (fosfoproteiner)
Produktlinje PRO-Q
Produkttype Fosfoprotein Gelfarve