Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Artikelnummer. p-4918372
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Hver
Artikelnummer. 10246142
Brand: Invitrogen™ P33310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution er en klar-til-brug-opløsning, der er forblandet for din bekvemmelighed.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution er en klar-til-brug-opløsning, der er forblandet for din bekvemmelighed. Den er formuleret til brug med Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet. Affarvning er vigtig for at reducere gelbaggrundssignalet og signalet fra uspecifik farvning.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution er en klar-til-brug-opløsning, der er forblandet for din bekvemmelighed. Den er formuleret til brug med Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet. Affarvning er vigtig for at reducere gelbaggrundssignalet og signalet fra uspecifik farvning.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution, 5 L
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Pro-Q Diamant
Produkttype Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Produktlinje PRO-Q
Mængde 1 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Proteiner (fosfoproteiner)