Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Artikelnummer. 11559296
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Hver
Artikelnummer. 11559296
Brand: Invitrogen™ P33311
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution er en klar-til-brug-opløsning, der er forblandet for din bekvemmelighed.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution er en klar-til-brug-opløsning, der er forblandet for din bekvemmelighed. Den er formuleret til brug med Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet. Affarvning er vigtig for at reducere gelbaggrundssignalet og signalet fra uspecifik farvning.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution er en klar-til-brug-opløsning, der er forblandet for din bekvemmelighed. Den er formuleret til brug med Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet. Affarvning er vigtig for at reducere gelbaggrundssignalet og signalet fra uspecifik farvning.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution, 1 L
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Pro-Q Diamant
Produkttype Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Produktlinje PRO-Q
Mængde 5 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Proteiner (fosfoproteiner)