Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Beskrivelse
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution er en klar-til-brug-opløsning, der er forblandet for din bekvemmelighed. Den er formuleret til brug med Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet. Affarvning er vigtig for at reducere gelbaggrundssignalet og signalet fra uspecifik farvning.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution er en klar-til-brug-opløsning, der er forblandet for din bekvemmelighed. Den er formuleret til brug med Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet. Affarvning er vigtig for at reducere gelbaggrundssignalet og signalet fra uspecifik farvning.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Oversigt | Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution, 5 L |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Pro-Q Diamant |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | Proteiner (fosfoproteiner) |
| Produktlinje | PRO-Q |
| Produkttype | Phosphoprotein Gel Affarvningsopløsning |