Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Blot Stain Kit
Beskrivelse
De Pro-Q Diamond Phosphoprotein Blot Stain Kit giver en hurtig og enkel metode til direkte påvisning af phosphoproteiner på polyvinylidendifluorid (PVDF) eller nitrocellulosemembraner. Den fluorescerende farve binder selektivt til phosphatdelen, og bindingen er uafhængig af aminosyresekvenskonteksten.
Proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionssted | In-Blot Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Pro-Q Diamant |
| Mængde | 1 sæt |
| Målmolekyle | Proteiner (fosfoproteiner) |
| Produktlinje | PRO-Q |
| Produkttype | Phosphoprotein Blot Stain Kit |