Få mere at vide
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikoneplade, 13 cm x 18 cm, 0,5 mm tyk
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås enten forskåret til specifikke indvendige mål eller som plademateriale, der kan trimmes
- Isolatorer er autoklaverbare og ikke-cytotoksiske
- Kan bruges til at isolere celler i kulturskåle eller til at adskille prøver på objektglas
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Silikone plade |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Materiale | Silikone |
| Tykkelse (metrisk) | 0.5 mm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dybde (metrisk) | 0.5 mm |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| nr. pr. pakke | 1 sæt |
| Dimensioner (LxB) | 13 cm x 18 cm |
| Produktlinje | Press-to-Seal |
| Vis mere |