Få mere at vide
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikoneark med klæbemiddel, 13 cm x 18 cm, 0,5 mm tyk
Beskrivelse
Press-to-Seal Silikoneisolatorer kan bruges til at isolere celler dyrket i kulturskåle eller til at adskille prøver på mikroskopiobjektglas under farvningsprocedurer. Silikonematerialet er autoklaverbart og klæber til enhver glat overflade.
- Mål: 13 x 18 cm
- Tykkelse: 0,5 mm
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Press-to-Seal™ Silikone plade |
| Farve | Rød |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Materiale | Silikone |
| Tykkelse (metrisk) | 0.5 mm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dybde (metrisk) | 0.5 mm |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| nr. pr. pakke | 1 sæt |
| Dimensioner (LxB) | 13 cm x 18 cm |
| Vis mere |