Få mere at vide
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikoneark, 13 cm x 18 cm, 1,0 mm tyk
Artikelnummer. 10655983
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10655983 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10655983 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P18179
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
For alsidighed og fleksibilitet kan isolatorer nemt trimmes til tilpassede kabinetter
  • Fås enten forskåret til specifikke indvendige mål eller som plademateriale, der kan trimmes
  • Isolatorer er autoklaverbare og ikke-cytotoksiske
  • Kan bruges til at isolere celler i kulturskåle eller til at adskille prøver på objektglas
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Silikone plade
Farve Rød
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Silikone
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dybde (metrisk) 1 mm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 13 cm x 18 cm
Produktlinje Press-to-Seal
Mængde 1 sæt