Få mere at vide
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikone Isolator, en brønd, 20 mm diameter, 0,5 mm dyb
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilgængelig enten forskåret til specifikke indvendige mål
- Isolatorer er autoklaverbare og ikke-cytotoksiske
- Kan bruges til at isolere celler i kulturskåle eller til at adskille prøver på objektglas
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Press-to-Seal™ Silikone plade |
| Wells | 1 |
| Farve | Rød |
| Oversigt | 1 brønd, 20 mm dia., 0,5 mm dyb |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Materiale | Silikone |
| Tykkelse (metrisk) | 0.5 mm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dybde (metrisk) | 0.5 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Vis mere |