Få mere at vide
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikoneisolator med klæbemiddel, en brønd, 20 mm diameter, 0,5 mm dyb
Artikelnummer. 10134872
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10134872 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10134872 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P24740
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Aftagelige hydrofobe barrierer, der giver fleksibilitet til isolering af prøver
  • Anvendes til at isolere celler dyrket i kulturskåle eller til at adskille prøver på mikroskopiobjektglas under farvningsprocedurer
  • Silikonemateriale kan autoklaveres og klæber til glat overflade
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvningsdetektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Silikone isolator
Wells 1
Farve Rød
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Silikone
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dybde (metrisk) 0.5 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
nr. pr. pakke 1 sæt
Produktlinje Press-to-Seal
Mængde 1 sæt