Få mere at vide
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikoneisolator med klæbemiddel, otte brønde, 9 mm diameter, 1,0 mm dyb
Artikelnummer. 10328802
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10328802 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10328802 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P24744
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
For alsidighed og fleksibilitet kan isolatorer nemt trimmes til tilpassede kabinetter
  • Tilgængelig enten forskåret til specifikke indvendige mål
  • Isolatorer er autoklaverbare og ikke-cytotoksiske
  • Kan bruges til at isolere celler i kulturskåle eller til at adskille prøver på objektglas
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Press-to-Seal™ Silikone plade
Wells 8
Farve Rød
Oversigt 8 brønde, 9 mm dia., 1,0 mm dyb
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Silikone
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dybde (metrisk) 1 mm
Diameter (metrisk) 9 mm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Press-to-Seal
Mængde 1 sæt