Få mere at vide
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikoneisolator med klæbemiddel, otte brønde, 9 mm diameter, 0,5 mm dyb
Artikelnummer. 10318802
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10318802 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10318802 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P24743
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
For alsidighed og fleksibilitet kan isolatorer nemt trimmes til tilpassede kabinetter
  • Tilgængelig enten forskåret til specifikke indvendige mål
  • Isolatorer er autoklaverbare og ikke-cytotoksiske
  • Kan bruges til at isolere celler i kulturskåle eller til at adskille prøver på objektglas
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Press-to-Seal™ Silikone plade
Wells 8
Farve Rød
Oversigt 8 brønde, 9 mm dia., 0,5 mm dyb
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Silikone
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dybde (metrisk) 0.5 mm
Diameter (metrisk) 9 mm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
nr. pr. pakke 1 sæt
Produktlinje Press-to-Seal
Mængde 1 sæt
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.